(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3905-1G PC3905-250MG
APOSPC3905-1GEA 308 EUR
APOSPC3905-1G APOSPC3905-250MG
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Formule: C₃H₃F₃O
Kookpunt: 25…32 °C
Smeltpunt: –80 °C
Dichtheid: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –26 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04128982
CAS nummer: 130025-34-2
UN: 1993
ADR: 3,I