2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3930-10G PC3930-1G PC3930-5G
APOSPC3930-10GEA 625 EUR
APOSPC3930-10G APOSPC3930-1G APOSPC3930-5G
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Formule: C₇HClF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094231
CAS nummer: 173589-92-9
UN: 1760
ADR: 8,III