7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3933-1G PC3933-250MG
APOSPC3933-1GEA 582 EUR
APOSPC3933-1G APOSPC3933-250MG
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formule: C₁₇H₁₁F₃O₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01564466
CAS nummer: 220001-53-6