2,6-Difluorostyrene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,3-Difluoro-2-ethenylbenzene, 1,3-Difluoro-2-vinylbenzene
PC3951-1G
PC3951-5G
APOSPC3951-1GEA
43.8
EUR
APOSPC3951-1G
APOSPC3951-5G
2,6-Difluorostyrene 97%
2,6-Difluorostyrene
Formule:
C₈H₆F₂ Kookpunt: 59 °C (51 mm Hg) Dichtheid: 1,13 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 31 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134389 CAS nummer: 207226-37-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...