2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400006-1G PC400006-250MG PC400006-5G
APOSPC400006-1GEA 42.4 EUR
APOSPC400006-1G APOSPC400006-250MG APOSPC400006-5G
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD26407501
CAS nummer: 1820620-31-2