1-(2-Bromoethynyl)-2-fluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC400026-250MG PC400026-500MG
APOSPC400026-250MGEA 351 EUR
APOSPC400026-250MG APOSPC400026-500MG
1-(2-Bromoethynyl)-2-fluorobenzene
1-(2-Bromoethynyl)-2-fluorobenzene
Formule: C₈H₄BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31536744
CAS nummer: 1246224-44-1