5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]-2-fluorobenzaldehyde
PC400031-1G PC400031-5G
APOSPC400031-1GEA 76 EUR
APOSPC400031-1G APOSPC400031-5G
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₉FO₂Si
MW: 254.373 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17676576
CAS nummer: 113984-67-1