7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400032-1G PC400032-250MG
APOSPC400032-1GEA 141 EUR
APOSPC400032-1G APOSPC400032-250MG
7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
Formule: C₁₁H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527098
CAS nummer: 111477-98-6