Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400033-1G PC400033-250MG
APOSPC400033-1GEA 573 EUR
APOSPC400033-1G APOSPC400033-250MG
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₅FN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31536748
CAS nummer: 2187435-47-6