Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400034-1G PC400034-250MG
APOSPC400034-1GEA 887 EUR
APOSPC400034-1G APOSPC400034-250MG
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₁FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31536749
CAS nummer: 2187435-18-1