Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400035-1G PC400035-250MG
APOSPC400035-1GEA 649 EUR
APOSPC400035-1G APOSPC400035-250MG
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₃FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31536750
CAS nummer: 2187434-95-1