tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC400038-100MG PC400038-250MG
APOSPC400038-100MGEA 201 EUR
APOSPC400038-100MG APOSPC400038-250MG
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
Formule: C₁₂H₁₄BrF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31695385
CAS nummer: 2231675-56-0
UN: 1759
ADR: 8,III