3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400046-1G PC400046-250MG
APOSPC400046-1GEA 201 EUR
APOSPC400046-1G APOSPC400046-250MG
3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24678362
CAS nummer: 1204176-29-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable