1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400099-1G PC400099-250MG
APOSPC400099-1GEA 563 EUR
APOSPC400099-1G APOSPC400099-250MG
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₇H₂ClF₄NO
MW: 227.543 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18254428
CAS nummer: 1245915-43-8