1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400101-1G PC400101-250MG
APOSPC400101-1GEA 573 EUR
APOSPC400101-1G APOSPC400101-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₇H₂BrClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31621135
CAS nummer: 2231673-26-8