tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400104-250MG PC400104-500MG
APOSPC400104-250MGEA 1290 EUR
APOSPC400104-250MG APOSPC400104-500MG
tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
Formule: C₁₂H₁₆F₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31621141
CAS nummer: 2231676-72-3