5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-6-(difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400105-100MG PC400105-250MG
APOSPC400105-100MGEA 180 EUR
APOSPC400105-100MG APOSPC400105-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₃BrF₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28734727
CAS nummer: 1805591-98-3