5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400106-100MG PC400106-250MG
APOSPC400106-100MGEA 184 EUR
APOSPC400106-100MG APOSPC400106-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₄BrF₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31621143
CAS nummer: 2231674-35-2