4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Difluoromethoxy)picolinic acid
PC400110-100MG PC400110-250MG
APOSPC400110-100MGEA 424 EUR
APOSPC400110-100MG APOSPC400110-250MG
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27995942
CAS nummer: 1707365-38-5