1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400146-1G PC400146-250MG
APOSPC400146-1GEA 0 EUR
APOSPC400146-1G APOSPC400146-250MG
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₇H₂BrF₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31621150
CAS nummer: 2231673-60-0