1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400147-1G PC400147-250MG
APOSPC400147-1GEA 2050 EUR
APOSPC400147-1G APOSPC400147-250MG
1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₇H₂BrF₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31621151
CAS nummer: 2231675-78-6