1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400148-1G PC400148-250MG
APOSPC400148-1GEA 573 EUR
APOSPC400148-1G APOSPC400148-250MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₈H₂ClF₆NO
MW: 277.551 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31621152
CAS nummer: 2231675-30-0