1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400150-1G PC400150-250MG
APOSPC400150-1GEA 1030 EUR
APOSPC400150-1G APOSPC400150-250MG
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule: C₈H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27992315
CAS nummer: 1448790-49-5