2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400157-250MG PC400157-100MG
APOSPC400157-250MGEA 116 EUR
APOSPC400157-250MG APOSPC400157-100MG
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698406
CAS nummer: 1214388-53-0