5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400161-250MG PC400161-100MG
APOSPC400161-250MGEA 395 EUR
APOSPC400161-250MG APOSPC400161-100MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₃BrF₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28734738
CAS nummer: 1805580-90-8