(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400163-100MG PC400163-250MG
APOSPC400163-100MGEA 198 EUR
APOSPC400163-100MG APOSPC400163-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₆BrF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31621145
CAS nummer: 2231673-99-5