5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nicotinaldehyde
PC400164-100MG PC400164-250MG
APOSPC400164-100MGEA 215 EUR
APOSPC400164-100MG APOSPC400164-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₄BrF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31621146
CAS nummer: 2231674-75-0