5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400167-1G PC400167-250MG
APOSPC400167-1GEA 331 EUR
APOSPC400167-1G APOSPC400167-250MG
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20527917
CAS nummer: 1239463-43-4