(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400170-1G PC400170-250MG
APOSPC400170-1GEA 339 EUR
APOSPC400170-1G APOSPC400170-250MG
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₆H₆ClFN₂·ClH
MW: 197.038 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22689793
CAS nummer: 1416714-11-8