6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400172-1G PC400172-250MG
APOSPC400172-1GEA 121 EUR
APOSPC400172-1G APOSPC400172-250MG
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₇H₅F₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847748
CAS nummer: 1239648-22-6