6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400173-1G PC400173-250MG
APOSPC400173-1GEA 513 EUR
APOSPC400173-1G APOSPC400173-250MG
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22380592
CAS nummer: 1374651-78-1