5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400174-1G PC400174-250MG
APOSPC400174-1GEA 1410 EUR
APOSPC400174-1G APOSPC400174-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Formule: C₆H₅BrFNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28656592
CAS nummer: 1446002-35-2