2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400175-1G PC400175-250MG
APOSPC400175-1GEA 343 EUR
APOSPC400175-1G APOSPC400175-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Formule: C₆H₅BrFNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26127752
CAS nummer: 1820608-42-1