(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-methylamine hydrochloride
PC400178-1G PC400178-250MG
APOSPC400178-1GEA 395 EUR
APOSPC400178-1G APOSPC400178-250MG
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₇F₃N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117755
CAS nummer: 1185022-87-0