6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400179-1G PC400179-250MG
APOSPC400179-1GEA 1230 EUR
APOSPC400179-1G APOSPC400179-250MG
6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
6-Bromo-2,3-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20527926
CAS nummer: 1257071-45-6