7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400182-1G PC400182-250MG
APOSPC400182-1GEA 415 EUR
APOSPC400182-1G APOSPC400182-250MG
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₇H₅F₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846605
CAS nummer: 1260811-97-9