4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC400183-1G
PC400183-250MG
APOSPC400183-1GEA
643
EUR
APOSPC400183-1G
APOSPC400183-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formule:
C₇H₂ClF₃N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD28118890 CAS nummer: 1807217-26-0 |