Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400185-1G PC400185-250MG
APOSPC400185-1GEA 596 EUR
APOSPC400185-1G APOSPC400185-250MG
Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Formule: C₇H₇FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22376791
CAS nummer: 1374652-08-0