(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400187-1G PC400187-250MG
APOSPC400187-1GEA 254 EUR
APOSPC400187-1G APOSPC400187-250MG
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848356
CAS nummer: 943551-28-8