(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400189-1G PC400189-250MG
APOSPC400189-1GEA 380 EUR
APOSPC400189-1G APOSPC400189-250MG
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Formule: C₉H₁₁BF₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22689791
CAS nummer: 2096337-66-3