2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)-pyridine
PC400190-1G PC400190-250MG
APOSPC400190-1GEA 526 EUR
APOSPC400190-1G APOSPC400190-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Formule: C₆H₅ClFNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26127744
CAS nummer: 1820741-49-8