1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400509-250MG PC400509-500MG
APOSPC400509-250MGEA 556 EUR
APOSPC400509-250MG APOSPC400509-500MG
1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)-4-fluoropiperidine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₅FN₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11867903
CAS nummer: 194427-15-1