N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl {2-[(4-fluorobenzyl)amino]ethyl}carbamate
PC400513-1G PC400513-500MG
APOSPC400513-1GEA 653 EUR
APOSPC400513-1G APOSPC400513-500MG
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₂₁FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22690784
CAS nummer: 519172-79-3