N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-[({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)methyl]anisole, tert-Butyl (2-{[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]amino}ethyl)carbamate
PC400514-1G PC400514-500MG
APOSPC400514-1GEA 653 EUR
APOSPC400514-1G APOSPC400514-500MG
N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
N'-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Formule: C₁₅H₂₁F₃N₂O₃
MW: 334.334 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22123822
CAS nummer: 934757-43-4