3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400515-1G PC400515-5G PC400515-25G
APOSPC400515-1GEA 36.6 EUR
APOSPC400515-1G APOSPC400515-5G APOSPC400515-25G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110260
CAS nummer: 1114809-11-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable