Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400518-1G PC400518-250MG
APOSPC400518-1GEA 513 EUR
APOSPC400518-1G APOSPC400518-250MG
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈Cl₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11500226
CAS nummer: 1089333-20-9