5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC400519-250MG PC400519-500MG
APOSPC400519-250MGEA 527 EUR
APOSPC400519-250MG APOSPC400519-500MG
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₅ClFN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22690795
CAS nummer: 1426290-07-4