2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400523-1G PC400523-5G
APOSPC400523-1GEA 127 EUR
APOSPC400523-1G APOSPC400523-5G
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄Cl₃FN₂
Smeltpunt: 37…38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040435
CAS nummer: 6693-08-9