1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC400527-1G PC400527-5G
APOSPC400527-1GEA 110 EUR
APOSPC400527-1G APOSPC400527-5G
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one 95%
1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-one
Formule: C₁₂H₁₃F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15526740
CAS nummer: 1039741-54-2