2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Carboxy-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
PC400529-100MG PC400529-1G PC400529-250MG
APOSPC400529-100MGEA 396 EUR
APOSPC400529-100MG APOSPC400529-1G APOSPC400529-250MG
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
2-Chloro-4-cyano-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₃ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22690817
CAS nummer: 1258298-29-1